Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel verwendet, durch die Entfernung von Restwasser. Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt. Es wird auch im Kraft-Verfahren für die Papierzerkleinerung, das Abtauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium sulfate |
| Schmelzpunkt | 884°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver/Brocken |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Strukturformel | Na2SO4 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents. |
| Mehr anzeigen |