Learn More
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10388090
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388090
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10388090
Marke: Thermo Scientific Acros 196640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.68
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0464226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0463652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0463781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0463651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >