Learn More
Natriumpyruvat (100 mM)
Natriumpyruvat (100 mM)
Marke: Gibco 11360088
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Natriumpyruvat wird häufig Zellkulturmedien neben Glucose als Energiequelle hinzugefügt. Da Zellen Natriumpyruvat als intermediäre Metaboliten im Glykolysepfad erzeugen, ist es nicht nötig, es allen Zellen hinzuzugeben. Wenn die Zellen allerdings in einem Medium mit Natriumpyruvat-Zusatz kultiviert wurden, empfehlen wir, die Supplementierung fortzusetzen, da sich die Zellen an diesen Zusatz gewöhnen und ohne Natriumpyruvat langsamer wachsen. Die Gibco™ Natriumpyruvat 100 mM-Lösung ist formuliert als 11 g pro Liter Wasser. Die endgültige Konzentration von Natriumpyruvat in den meisten Zellkulturmedien ist 1 mM.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Natriumpyruvat-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Natriumpyruvatlösungs-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (11360-070) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
FDA, ISO 13485 | |
Natriumpyruvat (100mM),20 x100 ml, flüssig,2 bis8° C Lagertemperatur,12 Monate Haltbarkeit, Umgebungstemperatur, Lichtschutz, Verwendung in Zellkulturen und Säugetierkulturen, weniger verwendete Ressourcen, weniger Abfall, für In-vitro-Diagnostika | |
Natriumpyruvat | |
20 x 100 ml |
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumpyruvat (100 mM) > 20 x 100 ml
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur