Learn More
Gibco™ Natriumpyruvat (100 mM)
GREENER_CHOICE
Wachstumssupplement
Marke:  Gibco™ 11360070
17.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12539059
  • 18.20 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Natriumpyruvat wird Zellkulturmedien häufig als Kohlenstoffquelle neben Glucose hinzugefügt. Da Zellen Natriumpyruvat als intermediäre Metaboliten im Glykolysepfad erzeugen, ist es kein notwendiger Zusatz aller Zellkulturen. Wenn die Zellen allerdings in einem Medium mit Natriumpyruvat-Zusatz kultiviert wurden, empfehlen wir, den Zusatz fortzusetzen, da die Zellen ohne Natriumpyruvat langsamer wachsen könnten.
  • Die Endkonzentration von Natriumpyruvat in den meisten Zellkulturmedien ist 1 mM
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen.
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
100 mM
Natriumpyruvat
100 mL
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2579470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11360070
Chargennummer2669373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11360070
Chargennummer2813888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11360070
Chargennummer2829068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11360070
Chargennummer2872560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number11360070
Name des Produkts
Gibco™ Natriumpyruvat (100 mM) > 100 ml
Für In-vitro-Diagnostik.