Learn More
Natriumpyruvat (100 mM)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076247
Click to view available options
Menge:
100 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
20 PCS
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530396
Marke: Gibco 11360039
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Natriumpyruvat (100 mM)
Natriumpyruvat wird häufig Zellkulturmedien neben Glucose als Energiequelle hinzugefügt. Da Zellen Natriumpyruvat als intermediäre Metaboliten im Glykolysepfad erzeugen, ist es nicht nötig, es allen Zellen hinzuzugeben. Wenn die Zellen allerdings in einem Medium mit Natriumpyruvat-Zusatz kultiviert wurden, empfehlen wir, die Supplementierung fortzusetzen, da sich die Zellen an diesen Zusatz gewöhnen und ohne Natriumpyruvat langsamer wachsen. Die Gibco™ Natriumpyruvat 100 mM-Lösung ist formuliert als 11 g pro Liter Wasser. Die endgültige Konzentration von Natriumpyruvat in den meisten Zellkulturmedien ist 1 mM.
Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Natriumpyruvat-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Natriumpyruvatlösungs-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (11360-070) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, ISO 13485
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Natriumpyruvat (100mM),100 ml, flüssig,2 bis8° C Lagertemperatur,12 Monate Haltbarkeit, Schutz vor Licht, Verwendung in Zellkultur und Säugetierkulturen, weniger Ressourcen, weniger Abfall, für In-vitro-Diagnostika
Form Flüssig
Produkttyp Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 100 ml
Kennzeichnung RUO - Nur für Forschungszwecke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-Dichlorophenol
Für In-vitro-Diagnostik.