Learn More
Natriumhydroxid, Schuppenform, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium hydroxide flake is widely used in a variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as in water treatment plants. It is used in the Bayer process of aluminum manufacture as well as to remove sulfurous impurities from crude oil. It is also used in the manufacture of biodiesel, rayon and cellophane; as a catalyst for the trans esterification of methanol and triglycerides and as paint stripper on wooden objects. It is mainly used for pH control, acid neutralization, off-gas scrubbing and as a catalyst in various industries like pharmaceutical, agrochemical, dyes, paints and polymer. It is also used in refining vegetable oils, rubber reclamation, metal processing, metal degreasing, adhesive preparations, paint removers, disinfectants, rubber latex stabilizers and in the stabilization of sodium hypochlorite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriumhydroxid in Schuppenform wird in einer Vielzahl von Großanwendungen wie der Zellstoff- und Papierherstellung, bei der Herstellung von Seife und Detergenzien sowie in Wasseraufbereitungsanlagen häufig verwendet. Wird in der Bayer-Herstellung von Aluminium sowie zur Entfernung schwefelhaltiger Verunreinigungen aus Rohöl verwendet. Wird außerdem bei der Herstellung von Biodiesel, Rayon und Zellophan verwendet; dient als Katalysator für die Transveresterung von Methanol und Triglyceriden und als Abbeizmittel von Holzobjekten. Wird hauptsächlich zur pH-Kontrolle, Säureneutralisierung, Abgasreinigung verwendet und als Katalysator in verschiedenen Branchen wie Pharmazie, Agrochemie, Farbstoffen, Farben und Polymeren eingesetzt. Der Stoff kommt zudem in folgenden Bereichen zur Anwendung: Raffination von Pflanzenölen, Rückgewinnung von Gummi, Metallverarbeitung, Metallentfettung, in Klebepräparaten, zum Entfernen von Farben, in Desinfektionsmitteln, als Gummilatex-Stabilisatoren und Stabilisierung von Natriumhypochlorit.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Es ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit und Kohlendioxid aus der Luft. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und organischen Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
pH | 14 |
Siedepunkt | 1390°C |
Schmelzpunkt | 318°C |
UN-Nummer | UN1823 |
Dichte | 2.13 |
Merck Index | 14,8627 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether. |
Menge | 2500 g |
Formelmasse | 40 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z20K071 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | A18395.0C,A18395.36,A18395.0E |
X25F060 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | A18395.0C,A18395.36,A18395.0E |
A0454670 | Analysenzertifikat | 27/09/2023 | A18395.0C,A18395.36,A18395.0E |
A0444082 | Analysenzertifikat | 27/09/2023 | A18395.0C,A18395.36,A18395.0E |
S16J050 | Analysenzertifikat | 26/06/2023 | A18395,A18395.0C,A18395.36,A18395.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium hydroxide, flake
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
44Stunden
0Minuten
17Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%