Learn More
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15433117
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433117
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 15433117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16037.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumhydroxid wird für eine Vielzahl von Anwendungen im großen Maßstab wie der Zellstoff- und Papierherstellung, der Herstellung von Seifen und Detergenzien sowie bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es findet Anwendung in der basen-gesteuerten Hydrolyse von
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
pH 14
Siedepunkt 1390 °C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 318 °C
MDL-Nummer MFCD00003548
Dichte 2.13
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Menge 500 g
Formelmasse 40
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, pellets
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, sodium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >