Learn More
Natriumhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15244834
Natriumhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244834
2.5 kg
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
25 kg
Artikelnummer. 15244834
Marke: Thermo Scientific Acros 450580025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydroxide
Siedepunkt 1390.0°C
Schmelzpunkt 318.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaOH
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Menge 2.5 kg
Formelmasse 40
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number450580025,450580100
ChargennummerA0434288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number450580250,450580025,450580100
ChargennummerA0454670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number450580250,450580025,450580100
ChargennummerA0403013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number450580250,450580025,450580100
ChargennummerA0401854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number450580250,450580025,450580100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Name des Produkts
Natriumhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >