Learn More
Natriumhydroxid (weiße Pellets), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Sodium Hydroxide (White Pellets)
Natriumhydroxid wird verwendet, um den pH-Wert von Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen anzupassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Hydroxide |
| pH | 14 |
| Farbe | Weiß |
| Siedepunkt | 1390°C |
| Schmelzpunkt | 318°C |
| Hinweise zum Prozentgehalt | ≥ 98 % |
| UN-Nummer | 1823 |
| Menge | 2.5 kg |
| Formelmasse | 40 |
| Reinheit (%) | ≥97.0% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.