Learn More
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15671310
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15671310
Marke: Honeywell-Fluka 134335KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Strukturformel NaHCO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4153970
Formelmasse 84.01 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte puriss.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
ChargennummerA0399094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
ChargennummerA0414331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
ChargennummerA0432307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2021 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™ >