Learn More
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydrogencarbonat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.,BP, USP, FCC |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | NaHCO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 84.01 |
Reinheit (%) | 99.0 bis 100.5 % |
Güte | puriss. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0450866 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG |
A0399094 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG |
A0414331 | Analysenzertifikat | 20/06/2022 | 13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG |
A0432307 | Analysenzertifikat | 05/08/2021 | 13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99.0 bis 100.5 %, Pulver, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur