Learn More
Natriumhydrogenkarbonat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10518640
Natriumhydrogenkarbonat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518640
5 kg, Kunststoffkeg
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10518640
Marke: Fisher Chemical S/4240/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Azidosan, Backpulver, Bicarbonat von Natron, Carbonsäure-Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumsäurecarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 500 g, CHEBI:32139, weiß, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 kg
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
Formelmasse 84.01g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogenkarbonat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical >