Learn More
Natriumbicarbonat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051210
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Natriumbicarbonat, 99+%, CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Acidosan, Backpulver, Natriumbicarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumbicarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 5 kg, 20 ppm max., 100 ppm max., CHEBI:32139, weiß, 205-633-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel NaHCO3
Fieser 03,260; 05,595; 11,476; 17,180
Merck Index 15, 8719
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Sodium bicarbonate