Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose Tapes and Treads, Series 613
This mineral coated, slip resistant material features a highly durable surface. Low profile design helps reduce tripping hazards.
Marke: 3M™ Safety-Walk™ 7100133326
Beschreibung
- Diagonal schwarz/gelb gestreiftes Band warnt frühzeitig vor Bereichen mit Rutschgefahr
- Extrem gut sichtbares rutschfestes Klebeband warnt Besucher oder Mitarbeiter vor einer potenziellen Gefahr
- Qualitativ hochwertige Schleifpartikel sorgen für lang anhaltende Reibung und Sichtbarkeit
- Hochleistungsfähiger druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
- NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung

Spezifikation
18,3 x 0,610 m | |
60 ft. | |
Je 1 | |
0,610 m | |
Schwarz und Gelb gestreift |
Warnung vor Bereichen mit Rutschgefahr | |
18,3 m | |
24 in. | |
Druckempfindlicher Klebstoff | |
Boden-Klebeband |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.