Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick
Die SP Scienceware™ Abzugshaube mit freiem Blick entlüftet sicher schädliche oder potenziell gefährliche Dämpfe und Staub.
Marke: Bel-Art™ F50020-1010
2607.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24235" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Labor, Klassenzimmer oder Industrie
Beschreibung
- Vielseitiger Schiebrahmen mit 3 Positionen
- Transparentes Polycarbonat sorgt für optimale Sichtbarkeit und Haltbarkeit
500201010
- Oberseitensitz: Belüftung mit einem Außendurchmesser von 6 Zoll
- AD: 24 T x 25.8 B x 26.12 H Zoll (61 x 65.7 x 66.4 cm)
- Innendurchmesser: 20 T x 24 B x 24 H Zoll (50.8 x 61 x 61 cm)
- Innenraum: 11.67 Kubikfuß (0.18 m)
- Sitz mit zwei Oberseiten: Belüftung mit einem Außendurchmesser von 6 Zoll
- AD: 24 T x 43.8 B x 26.1 H Zoll (61 x 111.4 x 66.4 cm)
- Innendurchmesser: 20 T x 42 B x 24 H Zoll (50.8 x 106.7 x 61 cm)
- Innenraum: 11.67 Kubikfuß (0.18 m)
Spezifikation
Abzugshaube | |
Unfiltered | |
Polycarbonat | |
61 cm | |
26 in. | |
25,87 in. |
Uncoated | |
None | |
24 in. | |
65.7 x 61.0 x 66.3 cm | |
Laboratory, Classroom | |
65,7 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24235Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 50%