Learn More
Notrax Posture Mat Classic™ Anti-fatigue Mats for Standing Workers
Notrax Posture Mat - Exceptionally soft and comfortable anti-fatigue mats for standing workers in primarily static positions with limited lateral movement making it ideal for sit-stand desks and individual standing workstations.
Marke:  Notrax 425S2472BL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17742128
  • 246.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Besonders weiche und komfortable Matten gegen Ermüdung für Arbeiten im Stehen bei überwiegend statischen Positionen mit begrenzter seitlicher Bewegung und dadurch ideal geeignet für höhenverstellbare Tische und individuelle Steharbeitsplätze
  • Der Rückprall des Schaumstoffs führt zu einem erholsamen Federungseffekt, der eine automatische Überprüfung des Gleichgewichts anregt, um so die Körperhaltung zu verbessern und konstante Mikrobewegungen zur Aufrechterhaltung des Blutflusses zu ermöglichen
  • Das auf natürliche Weise widerstandsfähige Material aus einem beständigen, geschlossenen Zellschaumstoff, der für seinen ultimativen Komfort und seine Langlebigkeit bekannt ist, passt sich dem Fuß an, um so das Gewicht zu verteilen und Druckpunkte aufgrund des darunterliegenden harten Bodens zu verringern
  • Alle vier Seiten verfügen über abgeschrägte Kanten, um Stolpergefahren zu minimieren
  • Einfache Verlegung, keine Installation erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
177 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
5,8 ft.
Naturkautschuk
60 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Notrax Posture Mat Classic™ Anti-fatigue Mats for Standing Workers > Matte; Länge: 177 cm; Breite: 60 cm