Learn More
3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape, Series 600
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz
Transparent
Breite (metrisch):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
2 Rollen
2 Stück
4 Rollen
4 Stück
Beschreibung
- Rutschhemmendes Klebeband für wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche
- Qualitativ hochwertige Schleifpartikel für lang anhaltende Reibung in jedem Anwendungsbereich
- Die extrem haltbare Oberfläche hält den Belastungen von Geräteverkehr stand
- Hochleistungsfähiger, druckempfindlicher Klebstoff für einfache Anwendung
- Kundenspezifische Formen und Größen sind ebenfalls erhältlich
- NFSI-Zertifizierung für hohe Reibung
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 18,3 m x 51 mm |
| Ausführung | Mineralbeschichtet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wenig bis stark begangene Fußbodenbereiche |
| Länge (metrisch) | 18,3 m |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Breite (metrisch) | 51 mm |
| Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff |
| Farbe | Transparent |
| Typ | Boden-Klebeband |