Learn More
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker
Mit dem Epredia™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
10950.00 € - 20680.00 €
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488881
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83900001
Slide Printer AS Basic
10950.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15408891
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83900002
Slide Printer AS Basic System
15065.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15418891
Unterlagen ansehen
Epredia™
A83900004
Objektträgerdrucker
14625.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15451031
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Epredia™
A83900005
Slide Printer AS On-Demand Sys
20680.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Der SlideMate AS ist der Epredia™ Objektträgerdrucker der nächsten Generation. Da er deutlich weniger Platz benötigt als seine Vorgängermodelle, passt er perfekt neben das Mikrotom. Der SlideMate AS unterstützt den One-Piece-Flow durch einzigartige Merkmale, die eigens für Print-on-Demand (Drucken nach Bedarf) entwickelt wurden.
  • Der vollintegrierte Farb-Touchscreen und die Basissoftware sind leicht zu bedienen.
  • Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Daten für die Kennzeichnung des Objektträgers.
  • Lässt sich leicht an andere Computer oder Laborinformationssysteme anschließen
  • Druckt direkt auf den Objektträger und macht handgeschriebene Etiketten überflüssig
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker