Learn More
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker
Artikelnummer. 15408891 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Objektträgerdruck AS On-Demand-Sys
Objektträgerdrucker
Objektträgerdrucker AS Basic
Objektträgerdrucker AS Basic System
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15408891
Marke: Epredia™ A83900002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dem Epredia™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Mit dem Thermo Scientific™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Der SlideMate AS ist der Epredia Objektträgerdrucker der nächsten Generation. Da er deutlich weniger Platz benötigt als seine Vorgängermodelle, passt er perfekt neben das Mikrotom. Der SlideMate AS unterstützt den „One-Piece-Flow“ durch einzigartige Merkmale, die eigens für Print-on-Demand (Drucken nach Bedarf) entwickelt wurden.
  • Der vollintegrierte Farb-Touchscreen und die Basissoftware sind leicht zu bedienen.
  • Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Daten für die Kennzeichnung des Objektträgers.
  • Lässt sich leicht an andere Computer oder Laborinformationssysteme anschließen
  • Druckt direkt auf den Objektträger und macht handgeschriebene Etiketten überflüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektträgerdrucker AS Basic System
Enthält Der SlideMate AS Basisdrucker mit Objektträgersystem, Farb-Touchscreen, USB-Anschluss, Netzkabel und einfacher Software dient zum Drucken von extern aus einer Bilddatei generierten Objektträgeretiketten.