Learn More
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker
Produktkod. 15488881 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
Objektträgerdruck AS On-Demand-Sys
Objektträgerdrucker
Objektträgerdrucker AS Basic
Objektträgerdrucker AS Basic System
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Artikelnummer. 15488881
missing translation for 'mfr': Epredia™ A83900001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit dem Epredia™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Mit dem Thermo Scientific™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Der SlideMate AS ist der Epredia™ Objektträgerdrucker der nächsten Generation. Da er deutlich weniger Platz benötigt als seine Vorgängermodelle, passt er perfekt neben das Mikrotom. Der SlideMate AS unterstützt den One-Piece-Flow durch einzigartige Merkmale, die eigens für Print-on-Demand (Drucken nach Bedarf) entwickelt wurden.
  • Der vollintegrierte Farb-Touchscreen und die Basissoftware sind leicht zu bedienen.
  • Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Daten für die Kennzeichnung des Objektträgers.
  • Lässt sich leicht an andere Computer oder Laborinformationssysteme anschließen
  • Druckt direkt auf den Objektträger und macht handgeschriebene Etiketten überflüssig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Objektträgerdrucker AS Basic
Medienkapazität 1 Rolle, ca. 12.000 Objektträger
Medienfarbe Schwarz
Medientyp Thermotransferdruckerband
Objektträgertyp 1 Zoll x 3 Zoll oder 25 mm x 75 mm x 1 mm
Durchsatz 5 Sek./Objektträger
Enthält Der SlideMate AS Basisdrucker mit Farb-Touchscreen, USB-Anschluss, Netzkabel und einfacher Software dient nur zum Drucken von extern generierten Objektträgeretiketten
Tiefe (angloamerikanisch) 9.1 Zoll
Tiefe (metrisch) 230 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,8 in.
Breite (metrisch) 122 mm
Stromstärke 1,2 A (max.)
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 VAC