Learn More
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Objektträgerdruck AS On-Demand-Sys
Objektträgerdrucker
Objektträgerdrucker AS Basic
Objektträgerdrucker AS Basic System
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Der SlideMate AS ist der Epredia™ Objektträgerdrucker der nächsten Generation. Da er deutlich weniger Platz benötigt als seine Vorgängermodelle, passt er perfekt neben das Mikrotom. Der SlideMate AS unterstützt den One-Piece-Flow durch einzigartige Merkmale, die eigens für Print-on-Demand (Drucken nach Bedarf) entwickelt wurden.
- Der vollintegrierte Farb-Touchscreen und die Basissoftware sind leicht zu bedienen.
- Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Daten für die Kennzeichnung des Objektträgers.
- Lässt sich leicht an andere Computer oder Laborinformationssysteme anschließen
- Druckt direkt auf den Objektträger und macht handgeschriebene Etiketten überflüssig
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Objektträgerdrucker |
| Medienkapazität | 1 Rolle, ca. 12.000 Objektträger |
| Medienfarbe | Schwarz |
| Medientyp | Thermotransferdruckerband |
| Objektträgertyp | 1 Zoll x 3 Zoll oder 25 mm x 75 mm x 1 mm |
| Durchsatz | 5 Sek./Objektträger |
| Enthält | Der SlideMate AS bedarfsgesteuerte Drucker mit Farb-Touchscreen, integriertem Scanner, zwei USB-Anschlüssen, einem Ethernet-Anschluss, WLAN, Netzkabel und fortschrittlicher Software dient zur Erstellung von Etikettenerstellung, zum Drucken spezieller Platten und zum LIS-Import |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 9.1 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 230 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,8 in. |
| Mehr anzeigen |