Learn More
Epredia™ SlideMate™ AS Objektträgerdrucker
Mit dem Epredia™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Marke: Epredia™ A83900005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ SlideMate™ AS On-Demand-Objektträgerdrucker vermeiden Sie Fehler bei der Probenidentifizierung und optimieren gleichzeitig Ihre Arbeitsabläufe.
Der SlideMate AS ist der Epredia Objektträgerdrucker der nächsten Generation. Da er deutlich weniger Platz benötigt als seine Vorgängermodelle, passt er perfekt neben das Mikrotom. Der SlideMate AS unterstützt den „One-Piece-Flow“ durch einzigartige Merkmale, die eigens für Print-on-Demand (Drucken nach Bedarf) entwickelt wurden.- Der vollintegrierte Farb-Touchscreen und die Basissoftware sind leicht zu bedienen.
- Der eingebaute Barcode-Scanner liest die Kassetteninformationen und importiert die Daten für die Kennzeichnung des Objektträgers.
- Lässt sich leicht an andere Computer oder Laborinformationssysteme anschließen
- Druckt direkt auf den Objektträger und macht handgeschriebene Etiketten überflüssig
Spezifikation
SlideMate AS bedarfsgesteuertes Drucksystem | |
Der SlideMate AS bedarfsgesteuerte Drucker mit Objektträgersystem, Farb-Touchscreen, integriertem Scanner, zwei USB-Anschlüssen, einem Ethernet-Anschluss, WLAN, Netzkabel und fortschrittlicher Software dient zur Erstellung von Etiketten, zum Drucken spezieller Platten und zum LIS-Import |