Learn More
Heidolph instruments Silikonschläuche
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.Heidolph™ Silikonschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
Marke:  Heidolph instruments 525-39000-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10585112
  • 58.80 € / 1 Meter
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
  • Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
  • Gute Fließeigenschaften.
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Absolut inert, Weichmacher-frei.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas
2,5 mm
6,4
6,4 mm
11,3 mm
Unsteril
0,8/1,8
Name des Produkts
Heidolph instruments Silikonschläuche > Größe:6,4; max. Druck:0,8/1,8; Dicke:2,5 mm