Learn More
Heidolph instruments Silikonschläuche
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.Heidolph™ Silikonschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
31.45 € - 58.80 €
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10721103
|
Heidolph instruments
525-34000-00 |
0,5 | 1,6 mm |
31.45 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10361582
|
Heidolph instruments
525-30027-00 |
4,8 | 2,5 mm |
38.40 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10660303
|
Heidolph instruments
525-30028-00 |
6,4 | 1,6 mm |
33.00 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10585112
|
Heidolph instruments
525-39000-00 |
6,4 | 2,5 mm |
58.80 €
1 Meter |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
- Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
- Gute Fließeigenschaften.
- Hohe Temperaturstabilität
- Absolut inert, Weichmacher-frei.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph instruments Silikonschläuche