Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas
Für die HPLC empfohlen.
Marke:  Fisherbrand™ 15 09 0540
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11566064
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die HPLC empfohlen
  • Shell-Fläschchen und die entsprechenden Stopfen sind auch als 2-in-1-Kit erhältlich
  • Handliche und kostengünstige Fläschchen-/Verschlusskombination für unkritische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
HPLC
CleanPack, Polypropylen-Box
4 ml
44,6 mm
1. hydrolytische Klasse
14.65 mm
5.5 ml
Shell-Fläschchen
<800 μl
Flachboden
100
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen aus Glas > Gelb, 4 ml, flacher Boden, 44.6 mm Höhe