Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, VMQ, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11,0 bis 13,0 mm
13,0 bis 15,0 mm
15,0 bis 17,0 mm
17,0 bis 19,0 mm
25,0 bis 27,0 mm
31,0 bis 33,0 mm
5,5 bis 6,5 mm
7,5 bis 9,0 mm
9,0 bis 11,0 mm
Verbindungsgröße:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufgrund der PTFE Schicht auf einer Seite der Dichtung ist eine gewisse Inertheit des Materials gegeben. Die enthaltene Lochbohrung ermölicht ein Einbringen von Glasstäben, Oliven, Schläuchen u.ä.
- Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 25,0 bis 27,0 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung; Anschluss von Glasröhrchen; geeignet für PBT-Schraubverschluss mit Öffnung |
| Verbindungsgröße | GL 45 |
| Menge | 10 St./Packung |
| Größe (metrisch) | Passt für Schlauch-Innendurchmesser:25,0 bis 27,0 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 42 mm |
| Material | Silikon (VMQ) |