Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikonstopfen mit umstülpbarem Rand
Diese Stopfen eignen sich für Biologie, Mikrobiologie und Hämatologie sowie für lebensmitteltechnische, technische, medizinische und klinische Geräte. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikon-Klapprandstopfen eignen sich besonders für alle Arten von Anwendungen mit Gewebekulturen.
35.35 € - 61.45 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Silikon
Produkttyp Silikonstopfen
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11744598
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
467007-100
7.1 mm
61.45 €
100 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11714608
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
467018-20
16 mm
35.35 €
20 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zweiteilige Klapprand-Stopfen
  • Mit einer Doppeldichtung zur Sicherung des Behälterinhalts
  • Ideal zum Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Der untere Teil greift die Außenseite des Behälters, und der obere Hohlstopfen verfügt über Ringverzahnung, um eine dichte Abdichtung am Rand zu gewährleisten
  • Der obere Hohlstopfen kann perforiert werden, um den Inhalt zu extrahieren, ohne den Stopfen zu entfernen, und bleibt auch nach mehreren Perforationen wasserdicht
  • Biologisch neutrale und ungiftige Silikonverschlüsse für Röhrchen und Kolben
  • Geruchlos, geschmacksneutral, nicht anhaftend und alterungsbeständig
  • Nicht toxisch, biologisch neutral
  • FDA/BGA-zugelassen
  • Für Reagenzgläser
  • Einfach zu installieren
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Silikon
Silikonstopfen
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Silikonstopfen mit umstülpbarem Rand