Learn More
Fisherbrand™ Flachbodenfläschchen-Kit, Braunglas, PE-Stopfen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.3 ml
4 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Shell-Fläschchen |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2.3 ml |
| Höhe (metrisch) | 31,5 mm |
| Verschlussgröße | 11 |
| Marking Spot | Nein |