Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke
GREENER_CHOICE
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen durch bewährte BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Trocknung und Warmlagerung. Die Leistungsmerkmale der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und finden damit in Forschung und Qualitätssicherung ihren Einsatz.
Marke:  BINDER™ 9090-0018
1221.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15963052
  • 1750.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis +250 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Zwangsumwälzung
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Spezifikation
1.9 cu. ft.
FDS056-230 V, Standard, Serie FD-S Solid.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 55 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur +10 °C bis 250 °C
LED
FDS056-230 V
400 x 310 x 440 mm
36 kg
1,1 kW
50/60 Hz
Erzwungen
55 l
Trocken- und Heizkammer
Edelstahl
NEMA 5-15 P
614 x 577 x 625 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ Technologie
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    12
    Stunden
    17
    Minuten
    21
    Sekunden
    58
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke > Modell: FDS056-230V; Kapazität: 55 l; Spannung: 230 V; Frequenz: 50/60 Hz;