Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen durch bewährte BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Trocknung und Warmlagerung. Die Leistungsmerkmale der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und finden damit in Forschung und Qualitätssicherung ihren Einsatz.
1750.00 € - 2270.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) | Umgebungstemperatur +10 °C bis 250 °C |
---|---|
Typ | Trocken- und Heizkammer |
Display | LED |
Material | Edelstahl |
Steckertyp | NEMA 5-15 P |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15963052
![]() |
BINDER™
9090-0018 |
FDS056-230 V | 55 l |
1750.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15983052
![]() |
BINDER™
9090-0024 |
FDS115-230 V | 106 L |
2270.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: Raumtemperatur +10 °C bis 250 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Umluft
- Einstellbare Abluftklappe
- Controller mit Timerfunktion
- 1 verchromtes Einschubgitter
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Umgebungstemperatur +10 °C bis 250 °C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
APT.line™ Technologie |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
230 V | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke