Learn More
BINDER™ Serie E Classic.Line – Trocknungs- und Heizkammern, mit mechanischer Einstellung
Mit einem BINDER Heizofen der Serie E erhalten Sie eine zuverlässige und leistungsstarke Einheit in einer soliden Konfiguration zu einem sehr attraktiven Preis. Dieser Heizofen wird für Aufgaben in der Grundlagenforschung sowie in der Human- und Veterinärmedizin bevorzugt.
Marke: BINDER™ 9010-0001
967.70 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich: +60 °C bis +230 °C
- Verstellbare Abluftklappe
- Hydromechanischer Thermostat
- Zeitschaltuhr 0–120 min
- 2 verchromte Gestelle
Spezifikation
7.4 gal. | |
Naturfarben | |
28 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
E028-230 V | |
NEMA 5-20P | |
400 x 250 x 280 mm | |
22 kg | |
230 V | |
3,5 A | |
APT.line™ Technologie |
Edelstahl | |
E028-230 V, Standard, Serie E Classic.Line – Trocknungs- und Heizkammern mit mechanischer Einstellung, 28 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
60° bis 230 °C | |
Analog | |
10 kg | |
max. 2 Std./4 | |
0 bis 120 min | |
580 x 475 x 405 mm | |
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.8 kW | |
0.8 kW | |
50/60 Hz | |
1 |