Learn More
BINDER™ Classic.Line Trockenschrank der Serie ED
Dank der vollständig homogenen Temperaturverteilung, der schnellen Dynamik und des leistungsstarken Gebläses spart dieser Heizofen wertvolle Zeit.
Marke: BINDER™ 9010-0303
1860.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 10 °C bis 300 °C.
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Geräten
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Zwangsumwälzung
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Stapelbares Design
- Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
2,1 cu. ft. | |
Edelstahl | |
FD53-230 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line – Trocknungs- und Heizkammern mit Zwangskonvektion, 53 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur +10 °C bis 300 °C | |
LCD | |
FD 56 | |
NEMA 5-20P | |
Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 mit visuellem Alarm | |
0 bis 99 h | |
560 x 625 mm | |
560 mm | |
625 mm | |
565 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
ASTM | |
Erzwungen | |
60 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./4 | |
USB | |
150 °C | |
2 °C | |
22 in. | |
400 mm | |
440 mm | |
345 mm | |
230 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
DateigrößeVersion: 358.1 kB
DE Checkliste Lieferung Frei Verwendung.pdf
DateigrößeVersion: 360.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Classic.Line Trockenschrank der Serie ED > Fassungsvermögen: 53 l; Gleichförmigkeit: 2 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur