Learn More
BINDER™ Serie FD Classic.Line – Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion.
GREENER_CHOICE
Ein Heizofen der Serie BINDER FD wird immer dann verwendet, wenn schnelles Trocknen und Sterilisieren erforderlich ist. Dank der vollständig homogenen Temperaturverteilung, der schnellen Dynamik und des leistungsstarken Gebläses spart dieser Heizofen wertvolle Zeit.
Marke:  BINDER™ 9010-0194
1847.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15682086
  • 2350.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Zwangsumwälzung
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 2 verchromte Gestelle
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Serie FD Classic.Line – Trocken- und Heizkammer mit erzwungener Konvektion. > Fassungsvermögen:23 l; Gleichförmigkeit:2,2 °C