Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 20 02 0638
558.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- 20mm-Septa
Specifications
Septa | |
20 mm | |
1000 |
Weiß | |
Silikon | |
3,2 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe > Silikon/PTFE weiß/beige ,3.2 mm Dicke ,45° Shore A
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction