Learn More
Biochrom Spectrophotometers Biowave 3 UV-Vis Spectrophotometer, 5nm bandwidth, USB port for data collection, with Printer
Marke:  Biochrom Spectrophotometers 80-3007-33
6018.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21966" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Biowave 3 UV-Vis Spectrophotometer, 5nm bandwidth, USB port for data collection, with Printer
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Artikelnummer. 17293054
  • 6335.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen