Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
127.00 € - 754.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10602245
|
Fisherbrand™
20 02 0141 |
Blau transparent, Weiß |
578.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11845060
|
Fisherbrand™
20 10 0290 |
Grau |
151.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11815020
|
Fisherbrand™
20 02 0035 |
Blau, Grau | Septen |
422.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11825020
|
Fisherbrand™
20 02 0057 |
Grau | Septen |
263.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10255044
|
Fisherbrand™
20 02 0122 |
Dunkelgrau |
127.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11895020
|
Fisherbrand™
20 02 0335 |
Silber, Weiß |
754.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11805030
|
Fisherbrand™
20 02 0638 |
Weiß |
588.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12666505
|
Fisherbrand™
20 02 2054 |
Blau transparent, Durchsichtig |
508.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11627958
|
Fisherbrand™
20 10 2451 |
Grau | N/A | |||||||
15373696
|
Fisherbrand™
20 02 2515 |
Weiß | N/A | |||||||
Beschreibung
- 20mm-Septa
Spezifikation
20 mm | |
1000 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe