Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 18L
For water bath.
Marke:  Fisherbrand™ 17225556
Artikelnummer. 17225556
  • 668.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18 L
420 x 690 x 420 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 18L >