Learn More
Cytiva SEPHACRYL S-300 HR, 750 ML
Gute Rückgewinnung und geringe unspezifische Adsorption. Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen. Ermöglicht die Gelfiltration im Labor- und Industriemaßstab und kann in vorgepackten Säulen erworben werden.
Marke: Cytiva 17-0599-01
Beschreibung
- Zur Aufreinigung von Antikörpern sowie Serum- und mittelgroßen Proteinen
- Hervorragende Aufreinigung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg
- Hohe Reproduzierbarkeit durch langfristige chemische und physikalische Stabilität
- Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
- Gut geeignet für industrielle Anwendungen
- Lagerbedingungen: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Volumina
Chemische Stabilität (stabil in allen gängigen Puffern):
- 1M Essigsäure, 8 M Harnstoff
- 6M Guanidin-HCl, 1 % SDS
- 2M NaCl, 24 % Ethanol
- 30% Propanol, 30 % Acetonitril
- 0.5 M NaOH (zur Reinigung)
- 3 bis 11 (langfristig und zur Arbeit)
- 2 bis 13 (kurzfristig)
- Unwesentliche Volumenvariation aufgrund von Veränderungen des pH-Werts oder der Ionenstärke
- Autoklavierbar: Bei 121 °C, pH 7 für 30 Minuten (nur Gel)
- Antimikrobielles Mittel: 20 % Ethanol
Spezifikation
750 ml | |
25 bis 75 μm | |
SephacrylHR Medium | |
40 bis 140 cm | |
5,9 in. | |
100 kPa | |
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C |
150 cm/h | |
19 bis 230 l | |
Feste kugelförmige Beads | |
Ermöglicht schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Antikörpern, Serumproteinen und mittelgroßen Proteinen durch Gelfiltration im Labor- und Industriebereich | |
15 cm | |
3 bis 11 | |
Antikörper, Serum und mittelgroße Proteine |
Sicherheit und Handhabung
- Sephacryl S-300 High Resolution, 750 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.