Learn More
Cytiva SEPHACRYL S-100 HR, 150 ML
Hydrophile, starre Allydextran-/Bisacrylamid-Matrix für die schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Proteinen, Polysacchariden und anderen Makromolekülen
Marke: Cytiva 17-0612-10
Beschreibung
Chromatographiemedien bieten eine gute Rückgewinnung und eine geringe unspezifische Adsorption. Ermöglicht die Gelfiltration im Labor- und Industriaßstab und kann in vorgepackten Säulen erworben werden.
- Für die Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen
- Hervorragende Aufreinigung über einen breiten Molekulargewichtsbereich hinweg
- Hohe Reproduzierbarkeit durch langfristige chemische und physikalische Stabilität
- Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
- Gut geeignet für industrielle Anwendungen
- Lagerbedingungen: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Volumina
Chemische Stabilität (stabil in allen gängigen Puffern):
- 1M Essigsäure, 8 M Harnstoff
- 6M Guanidin-HCl, 1 % SDS
- 2M NaCl, 24 % Ethanol
- 30% Propanol, 30 % Acetonitril
- 0.5 M NaOH (zur Reinigung)
- 3 bis 11 (langfristig und zur Arbeit)
- 2 bis 13 (kurzfristig)
- Unwesentliche Volumenvariation aufgrund von Veränderungen des pH-Werts oder der Ionenstärke
- Autoklavierbar: Bei 121 °C, pH 7 für 30 Minuten (nur Gel)
- Antimikrobielles Mittel: 20 % Ethanol
Spezifikation
150 ml | |
25 bis 75 μm | |
SephacrylHR Medium | |
40 bis 140 cm | |
5,9 in. | |
100 kPa | |
Allyl-Dextran und N, N'-Methylenbisacrylamid | |
4 bis 30 °C |
125 cm/h | |
19 bis 230 l | |
Feste kugelförmige Beads | |
Ermöglicht eine schnelle und reproduzierbare Aufreinigung von Peptiden und kleinen Protein mithilfe von Gelfiltration in Labor- und Industrieskalierung | |
15 cm | |
3 bis 11 | |
Peptide und kleine Proteine |
Sicherheit und Handhabung
- Sephacryl S-100 High Resolution, 150 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.