Learn More
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex Artikelnummer.: 15303884
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex
Artikelnummer. 15303884
S
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Artikelnummer. 15303884
Marke: Semperit™ 3000001280
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Semperguard™ Comfort Untersuchungshandschuhe aus Latex sind puderfrei, bieten ausgezeichnete Elastizität und sind sehr bequem zu tragen.
  • Aus Naturkautschuk
  • Hautfreundlich
  • Puderfrei
  • Ausgezeichnete Elastizität, gutes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
  • Gute Griffifgkeit und einfaches Anziehen
  • Frei von Phthalaten und Weichmachern
  • CE-Kategorie: Medizinprodukt der Klasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken der Kategorie III
  • Geprüft und zertifiziert gemäß 1935/2004
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374 und EN 455
Klassifikation CE-Klasse I
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Untersuchungshandschuhe
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeitssicherheit, Pflege, Labor/Pharma, Reinigung/Hygiene, Lebensmittel, Einzelhandel/Haushalt
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Verpackungsart Spenderbox
Menge 100/Packung
Beständig gegen Chemikalien
Länge (metrisch) 240 mm
Name des Produkts
Semperit™ Semperguard™ Comfort Schutzhandschuhe aus Latex >