Learn More
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandschuhe Artikelnummer.: 15308516
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15308516 Alle ansehen Ansell Produkte
M
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 15308516
Marke: Ansell 69318080
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen kann. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Der leichte Latexhandschuh mit texturierten Fingern und taktiler Empfindlichkeit für die einfache Handhabung kleiner Gegenstände und empfindlicher Instrumente.
  • Weiches, elastisches Latexmaterial sorgt für Tragekomfort
  • Dünnes, leichtes Design für eine verbesserte Tastempfindlichkeit
  • Texturierte Fingerspitzen ermöglichen die einfache Handhabung kleiner Gegenstände und Werkzeuge
  • FDA-Standards für die Verwendung in der Lebensmittelverarbeitung
  • Beidhändig tragbar, zum einmaligen Gebrauch
  • Ideal für zahlreiche der folgenden Anwendungen:
    • Laboranalyse oder technische Arbeiten
    • Handhabung von komplexen Teilen
    • Lebensmittelverarbeitung und -handhabung
    • Qualitätskontrolle
    • Elektronikbaugruppe
    • Leichte Wartung und Reinigung
Zertifizierungen
510K als Medizinprodukt zugelassen
Compliance
Entspricht den Anforderungen der 21 CFR.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Kategorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003
Chemotherapeutic Rated Nein
Anwendungen Labor, Industriell
AQL 1,5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Laboratory/Cleanroom Use Nein
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Gepudert Puderfrei
Größe M
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
FDA 510 (k) Nein
Modell 6931800M
Serie TouchNTuff™ 69-318
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (angloamerikanisch) 9,5 in.
Länge (metrisch) 24,1 cm
Name des Produkts
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandschuhe >