Learn More
Meditrade™ Gentle Skin™ Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA-Kat. III
Click to view available options
Größe:
L
M
XL
Beschreibung
- AQL 1,5
- Medizinprodukt der Klasse I
- PSA-Kategorie III
- EN ISO 13485:2016
- Lebensmittelkonform
- Gentle Skin™ Grip
- Latex mit polymerbeschichteter Oberfläche
- Naturweiß
- Puderfrei
- Unsteril
- Texturiert
- Gerolltes Bündchen
- Beidhändig
- Einwegprodukt
- Fünf Jahre haltbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, lebensmittelkonform |
Inhalt und Lagerung | 5 Jahre haltbar bei ordnungsgemäßer Lagerung: Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht und Beleuchtung durch Leuchtstofflampen schützen. Temperaturen unter 5 °C und über 35 °C vermeiden. |
Farbe | Naturweiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Laboratory/Cleanroom Use | Labor |
Latex Free | Ja |
Material | Latex |
Größe | M |
Dicke (metrisch) | 0,08 mm Manschette, 0,11 mm Handfläche, 0,12 mm Finger |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meditrade™ Gentle Skin™ Grip Latex Untersuchungshandschuhe, PSA-Kat. III >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur