Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide
The Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
Marke:  Keystone Cleanroom Products 6STK1448SS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30020107
  • 4120.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Integrierte Dampfanzeige
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Der selbstabdichtende Verschluss ist schnell und konsistent für den Anlagenvorbereitungsbereich
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Konformitätsbescheinigungen sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel
4.88 gal.
Konformitätsbescheinigung (COC)
Weiß
Dampfsterilisierung
Indikator für Dampfsterilisation
Unsteril
Bis zu 250 °F
5,3 mil
48 in.
14 in.
Autoklavierbar
15.4 L
Self-seal
Single-use
Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Tyvek
0.13 mm
Bis zu 125 °C
48 x 14 in.
122 cm
36 cm
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 22 in. Wide > Dimensions (L x W): 48 x 14 in.