Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Polyester-Kryo-Etiketten
Kennzeichnen Sie Röhrchen und Ampullen in Laboren zuverlässig für die kryogenische Lagerung mit dem selbstlaminierenden, äußerst dünnen Polyester-Etikettenmaterial (B-461). Das Material kann mit einem kompakten, tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170881
Beschreibung
- Vielseitig - ideal für gekrümmte Oberflächen wie Ampullen, Zentrifugen- und Teströhrchen, Halme und Objektträger
- Zuverlässig - beständig gegen extreme Temperaturen von -196°C bis 130°C, Eintauchen in Flüssigstickstoff sowie Verwendung in Autoklaven
- Chemiebeständig - widerstandsfähig gegen Ethanol, Toluen, Isopropanol, Xylen, DMSO, 50-prozentige Essigsäure, 10-prozentige Chlorwasserstoffsäure und 10-prozentige Clorox-Lösung
- Sicher - mit einem transparenten Schutzlaminat versehen, das den Aufdruck schützt und für die Sichtbarkeit des Inhalts sorgt
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
M5-119-461 | |
Schwarz auf Weiß/Transparent, Transparent | |
Ausgestanzt | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
80 Label(s) / Box | |
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H) | |
-196°C to 110°C | |
0.048 mm | |
1,5 in. | |
95.25 mm | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Laborbeschriftung | |
-196°C | |
80 Etiketten/Kartusche | |
-321 bis +230 °F | |
0,0019 in. | |
1,5 x 3,75 in. | |
3,75 in. | |
1.5 in | |
38.10 mm |