Learn More
Thermo Scientific™ Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen
Gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen Auslaufsicherheit; diese Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen und O-Ringen sind für die sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ 3471TY
442.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verhindern von Leckagen unter anspruchsvollen Bedingungen mit Thermo Scientific™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss und O-Ring-Dichtung für eine sichere Versiegelung. Diese autoklavierbaren Schraubverschlüsse sind für eine sichere kurzfristige Lagerung bei niedrigen Temperaturen optimiert und in verschiedenen Farben erhältlich und Ihren wissenschaftlichen Experimenten angepasst.
Nicht steril und frei von RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin
Elektronenstrahl-sterilisiert und frei von RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP und PCR-Inhibitoren
100 % reines Polypropylen-Harz, speziell für hohe Klarheit und biologische Anwendungen ausgewähltO-Ring-Design, Dicke und Materialauswahl wurden optimiert, um Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturfähigkeit zu bieten. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
Gerändelte Kappen erhöhen die Griffsicherheit beim Öffnen und Schließen des Röhrchens.
Mattierte Kappe: Die Beschriftungsfläche ermöglicht eine einfache Produktkennzeichnung und -identifizierung.
Farbkappen sind in verschiedenen Farboptionen erhältlich, ideal zum Trennen, Codieren und Nachverfolgen von Proben. Die bernsteinfarbenen Kappen sind ideal für den UV-Schutz bei einer Transmission von 1,22 % im Bereich von 220 bis 500 nm.
Anhängende Kappen: Die am Röhrchen befestigten Kappen sind für eine bequeme Handhabung vollständig drehbar – Der anhängende Schraubverschluss ist die ideale Lösung, wenn ein Röhrchen stets mit derselben Kappe verwendet werden muss. Nichtanhängende Kappen sind erhältlich.
Der RZB-Bereich liegt bei 18.000 bis 25.000 x g.
Der Temperaturbereich liegt bei -80 bis +95 °C. Eine Kurzzeitlagerung bei -80 °C, -20 °C, auf Trockeneis und auf Nasseis ist möglich. Eine Kurzzeitlagerung in LN2-Dampf sowie ein Schockgefrieren durch schnelles Eintauchen in LN2 sind möglich.
Drehmoment: manuell/handfest: Standard: 0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch: 1,412 bis 28,24 Ncm
Drehmoment-Norm für automatisierte/Roboterdrehmomente: 1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch: 14,83 bis 28,24 Ncm
Spezifikation
Tether Screw Cap with O-ring | |
Polypropylen, Ethylene Propylene | |
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel | |
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition | |
Kühllagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 | |
25.000 × g |
Nicht autoklavierbar | |
Gelb | |
Nicht steril, frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin, ATP, PCR-Inhibitoren | |
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm | |
Unsteril | |
PCR-fähig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen.Sterile Optionen lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in der Flüssigphase von LN2vorgesehen.