Learn More
Sartorius Datenkabel für Secura™, Quintix™, Practum™ Analyse- und Präzisionswaagen
GREENER_CHOICE
für Secura, Quintix, Practum Analyse- und Präzisionswaagen
Marke:  Sartorius YCC03-D09
45.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15294817
  • 50.08 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Datenkabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Secura, Quintix, Practum Analysewaage
Mini USB, RS232, 9-polig
Printer Cable
Name des Produkts
Sartorius Datenkabel für Secura™, Quintix™, Practum™ Analyse- und Präzisionswaagen > Datenkabel: Mini USB/RS232 9-Pin