Learn More
Sartorius Waagen-Datenübertragungskabel
RS-232-Kabel in verschiedenen Längen.
Marke: Sartorius YCC01-USBM2
168.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RS-232-Kabel in verschiedenen Längen
- Für den Gebrauch mit Sartorius-Waagen
Spezifikation
CPA Waage, erweiterte Waage, Master Pro LA Waage | |
6,6 ft. (2,01 m) | |
Kabel: RS-232 zu USB |
RS-232 25-polig zu USB | |
2 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Waagen-Datenübertragungskabel > Waagen-Datenübertragungskabel; Anschlusstyp: 25-polig zu USB; Länge: 6,6 Fuß; Typ: RS232-zu-USB-Kabel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur