Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Safety Waste Set V2.0 enthält alles, was Sie benötigen um Ihre Sammelstelle für Abfallflüssigkeiten schnell einsatzbereit zu machen.
116.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 140 mm |
Länge (metrisch) | 200 mm |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16659085
|
SCAT
307316 |
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 2,5 l Kanister |
116.00 €
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
16669085
|
SCAT
307317 |
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 5 l Kanister |
135.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16679085
|
SCAT
307318 |
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 10 l Kanister |
143.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17997240
|
SCAT
108000 |
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 5 L Space-saving Canister with Floater |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17907270
|
SCAT
307450 |
Safety Funnel with Lid 'Arnold', V2.0, 10 L Canister |
190.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit dem SCAT Sicherheitstrichter MARCO V2.0 können Sie flüssige Abfälle sicher sammeln
- Gebrauchsfertig
- Besteht aus Deckeltrichter und verschiedenen Behältergrößen in einem vollständigen Set
Spezifikation
HDPE | |
140 mm | |
200 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Set V2.0