Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Artikelnummer. 16659085 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 l Kanister
2,5 l Kanister
5 l Kanister
Enthält:
Sicherheitstrichter mit Deckel „Arnold“
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 10 l Kanister
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 2,5 l Kanister
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 5 l Kanister
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 16659085
Marke: SCAT 307316
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Safety Waste Set V2.0 enthält alles, was Sie benötigen um Ihre Sammelstelle für Abfallflüssigkeiten schnell einsatzbereit zu machen.
  • Mit dem SCAT Sicherheitstrichter MARCO V2.0 können Sie flüssige Abfälle sicher sammeln
  • Gebrauchsfertig
  • Besteht aus Deckeltrichter und verschiedenen Behältergrößen in einem vollständigen Set
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) 200 mm
Enthält Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 2,5 l Kanister
Material HDPE
Gewindegröße GL45
Volumen (metrisch) 2,5 l Kanister
Typ Set aus Kanister und Deckeltrichter MARCO, V2.0