Learn More
Bollé Safety Gesichtsschutzmasken
Click to view available options
Modell:
B-Line
Durchsichtig
Klappbar
Neigbar
Beschreibung
- Verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Gesichtsschutz |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Enthält | Schutzbeutel |
Modell | Durchsichtig |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polypropylen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
SPHERE
DateigrößeVersion: 605.8 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Gesichtsschutzmasken >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur